Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylstyrène ≥97.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Vinyltoluene, 1-Methyl-2-vinylbenzene

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

M0259-5ML
TCIAM0259-5MLEA 175 EUR InStock
TCIAM0259-5ML
2-Méthylstyrène ≥97.0% (par GC) stabilisé
2-Méthylstyrène


Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: –69°C
Densité: 0,9284 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014936
Numéro CAS: 611-15-4
EINECS: 210-256-7
ONU: 2618
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7e87fc736f6d887b6882c6fbdb54642df10a288&vid=f7e87fc736f6d887b6882c6fbdb54642df10a288&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité