Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthylstyrène ≥97.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Vinyltoluene

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

M0260-5ML
TCIAM0260-5MLEA 93.5 EUR InStock
TCIAM0260-5ML
3-Méthylstyrène ≥97.0% (par GC) stabilisé
3-Méthylstyrène


Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Point de fusion: –77°C
Densité: 0,902 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00008617
Numéro CAS: 100-80-1
EINECS: 202-889-2
ONU: 2618
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b00c6b9dd41460cb13bb06c0ea37cc90692323a6&vid=b00c6b9dd41460cb13bb06c0ea37cc90692323a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité