Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Sulfanyl-1,3-thiazolidin-5-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Thio-5-thiazolidone, 2-Thioxothiazolidin-5-one

M0263-1G
TCIAM0263-1GEA 135 EUR InStock
TCIAM0263-1G
2-Sulfanyl-1,3-thiazolidin-5-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Sulfanyl-1,3-thiazolidin-5-one


Formule: C₃H₃NOS₂
MW: 133,18 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00059745
Numéro CAS: 6913-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité