Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tridecyl methacrylate (mixture of branched chain isomers) stabilisé

Fournisseur: TCI

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

M0264-500ML
TCIAM0264-500MLEA 88 EUR InStock
TCIAM0264-500ML
Tridecyl methacrylate (mixture of branched chain isomers) stabilisé
Tridecyl methacrylate (mixture of branched chain isomers)


Formule: C₁₇H₃₂O₂
Point d'éclair: 150°C
Numéro MDL: MFCD00059220
Numéro CAS: 2495-25-2
EINECS: 219-671-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) many component mixture

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité