Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthyl-1-pentyne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0269-5ML
TCIAM0269-5MLEA 105 EUR InStock
TCIAM0269-5ML
4-Méthyl-1-pentyne ≥98.0% (par GC)
4-Méthyl-1-pentyne


Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Point de fusion: –110.3 °C
Densité: 0,7112 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: -24°C
Numéro MDL: MFCD00039857
Numéro CAS: 7154-75-8
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58544285cf6c9cc2999785a8f584dc9883782bb5&vid=58544285cf6c9cc2999785a8f584dc9883782bb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité