Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthyl-2-pentyne ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0270-5ML
TCIAM0270-5MLEA 179 EUR InStock
TCIAM0270-5ML
4-Méthyl-2-pentyne ≥96.0% (par GC)
4-Méthyl-2-pentyne


Formule: C₆H₁₀
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: –4°C
Numéro MDL: MFCD00041615
Numéro CAS: 21020-27-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3080e1fe8e496aa978ef35d5cf4e34e9ba794a5f&vid=3080e1fe8e496aa978ef35d5cf4e34e9ba794a5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité