Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthyl-1-hexyne ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0271-5ML
TCIAM0271-5MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAM0271-5ML
5-Méthyl-1-hexyne ≥99.0% (par GC)
5-Méthyl-1-hexyne


Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point de fusion: –125 °C
Densité: 0,7274 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –7°C
Numéro MDL: MFCD00041610
Numéro CAS: 2203-80-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f1364c9729662fb3e0045e8a830e901597ad15b&vid=2f1364c9729662fb3e0045e8a830e901597ad15b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité