Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Chloromésitylène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trimethylchlorobenzene, 2-Chloro-1,3,5-trimethylbenzene

M0274-5G
TCIAM0274-5GEA 158 EUR InStock
TCIAM0274-5G
2-Chloromésitylène ≥97.0% (par GC)
2-Chloromésitylène


Formule: C₉H₁₁Cl
MW: 154,64 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Numéro MDL: MFCD00045173
Numéro CAS: 1667-04-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93987f4ae1dd20f2e32216c45a65ccd80980af25&vid=93987f4ae1dd20f2e32216c45a65ccd80980af25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité