Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylnonane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0281-1G
TCIAM0281-1GEA 147 EUR InStock
TCIAM0281-1G
2-Méthylnonane ≥99.0% (par GC)
2-Méthylnonane


Formule: C₁₀H₂₂
MW: 142,28 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: –74.6 °C
Densité: 0,7281 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027321
Numéro CAS: 871-83-0
EINECS: 212-814-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=389f5b4a19775a3c58fa1609ed742ef1e19d17e8&vid=389f5b4a19775a3c58fa1609ed742ef1e19d17e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité