Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthylnonane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0283-5ML
TCIAM0283-5MLEA 173 EUR InStock
TCIAM0283-5ML
4-Méthylnonane ≥96.0% (par GC)
4-Méthylnonane


Formule: C₁₀H₂₂
MW: 142,28 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0,7323 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027289
Numéro CAS: 17301-94-9
EINECS: 241-329-1
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c74c4b76616e3714748dffc20e87dc5b9b54984&vid=0c74c4b76616e3714748dffc20e87dc5b9b54984&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité