Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyl-1-hexène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0301-5ML
TCIAM0301-5MLEA 272 EUR InStock
TCIAM0301-5ML
3-Méthyl-1-hexène ≥99.0% (par GC)
3-Méthyl-1-hexène


Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: –122 °C
Densité: 0,6871 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –18°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009407
Numéro CAS: 3404-61-3
EINECS: 222-283-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a99b4c2fea00321b4bfa0e701dc84b3cf61dbc56&vid=756143405a0c2e81c37c101b22659b13f5fd6e9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité