Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthyl-1-hexène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0303-5ML
TCIAM0303-5MLEA 148 EUR InStock
TCIAM0303-5ML
5-Méthyl-1-hexène ≥99.0% (par GC)
5-Méthyl-1-hexène


Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point de fusion: –122 °C
Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –10°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039858
Numéro CAS: 3524-73-0
EINECS: 222-541-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94aee394b100a2f416a53e24392d6734008dcaf8&vid=94aee394b100a2f416a53e24392d6734008dcaf8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité