Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methyl-2-hexene (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0305-1ML
TCIAM0305-1MLEA 127 EUR InStock
TCIAM0305-1ML
5-Methyl-2-hexene (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
5-Methyl-2-hexene (cis- and trans- mixture)


Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059239
Numéro CAS: 3404-62-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité