Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyloctane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0309-5ML
TCIAM0309-5MLEA 313 EUR InStock
TCIAM0309-5ML
3-Méthyloctane ≥99.0% (par GC)
3-Méthyloctane


Formule: C₉H₂₀
MW: 128,26 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00042906
Numéro CAS: 2216-33-3
EINECS: 218-686-7
ONU: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62e10f4c07d6cda03c804ed83c6133dc7600fed6&vid=62e10f4c07d6cda03c804ed83c6133dc7600fed6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité