Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylene glycol bis(2,3-dibromopropyl)ether ≥70% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Formaldehyde Bis(2,3-dibromopropyl Acetal)

M0313-25ML
TCIAM0313-25MLEA 84.7 EUR InStock
TCIAM0313-25ML
Methylene glycol bis(2,3-dibromopropyl)ether ≥70% (par GC)
Methylene glycol bis(2,3-dibromopropyl)ether


Formule: C₇H₁₂Br₄O₂
MW: 447,79 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00059904
Numéro CAS: 34446-11-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité