Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Terpinen-4-ol ≥95.0% (par GC) (contains 30% (+)-Terpinen-4-ol at maximum)

Fournisseur: TCI
Attention

M0319-25ML
TCIAM0319-25MLEA 67.1 EUR InStock
TCIAM0319-25ML
(-)-Terpinen-4-ol ≥95.0% (par GC) (contains 30% (+)-Terpinen-4-ol at maximum)
(-)-Terpinen-4-ol


Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00167108
Numéro CAS: 20126-76-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Enantiomeric ratio (GC) (-) >70, (+) <30

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité