Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopulegol mélange d'isomères ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Menth-8-en-3-ol

M0320-25ML
TCIAM0320-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAM0320-25ML
Isopulegol mélange d'isomères ≥90.0% (par GC)
Isopulegol


Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00134655
Numéro CAS: 7786-67-6
EINECS: 232-102-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomers)
Specific rotation [a]20/D -7.0 to +1.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité