Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthylcyclohexanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0328-25ML
TCIAM0328-25MLEA 113 EUR InStock
TCIAM0328-25ML
1-Méthylcyclohexanol ≥97.0% (par GC)
1-Méthylcyclohexanol


Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: 26 °C
Densité: 0,9282 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00003857
Numéro CAS: 590-67-0
EINECS: 209-688-9
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cb3d541df43a39e60e76356f572173d332bc157&vid=0cb3d541df43a39e60e76356f572173d332bc157&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité