Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methylglutaronitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0331-10G
TCIAM0331-10GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0331-10G
2-Methylglutaronitrile ≥98.0% (par GC)
2-Methylglutaronitrile


Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 115°C
Numéro MDL: MFCD00001875
Numéro CAS: 4553-62-2
EINECS: 224-923-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité