Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)--Aminooctane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Aminooctane, (±)-2-Octylamine, (±)-1-Methylheptylamine, 1-Methylheptylamine, sec-Octylamine

M0337-1G
TCIAM0337-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAM0337-1G
(±)--Aminooctane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-2-Aminooctane


Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Densité: 0,7721 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008103
Numéro CAS: 693-16-3
EINECS: 211-744-2
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29c22963434aff6833fff5181faf30c5039354fe&vid=29c22963434aff6833fff5181faf30c5039354fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité