Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Méthylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0352-5ML
TCIAM0352-5MLEA 233 EUR InStock
TCIAM0352-5ML
trans-2-Méthylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
trans-2-Méthylcyclohexanol


Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0,9247 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00064168
Numéro CAS: 7443-52-9
EINECS: 231-186-3
ONU: 2617
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=276b36e1b04c20256ec75c8bdde3b4568517d8b9&vid=276b36e1b04c20256ec75c8bdde3b4568517d8b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité