Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-4-Méthylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0354-5ML
TCIAM0354-5MLEA 90.2 EUR InStock
TCIAM0354-5ML
trans-4-Méthylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
trans-4-Méthylcyclohexanol


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6713f219608b281f1b42d43bc6254c3ebf957fb2&vid=6713f219608b281f1b42d43bc6254c3ebf957fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité