Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyl-4-phényl-1,3-thiazole-2(3H)-thione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0355-1G
TCIAM0355-1GEA 748 EUR InStock
TCIAM0355-1G
3-Méthyl-4-phényl-1,3-thiazole-2(3H)-thione ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-4-phényl-1,3-thiazole-2(3H)-thione


Formule: C₁₀H₉NS₂
MW: 207,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059731
Numéro CAS: 21402-19-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité