Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxyobenzophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Methoxybenzophenone, (4-Methoxyphenyl)(phenyl)methanone

M0357-25G
TCIAM0357-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAM0357-25G
4-Méthoxyobenzophénone ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxyobenzophénone


Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008403
Numéro CAS: 611-94-9
EINECS: 210-285-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d77a6c06e5b833512c01ef68bc1b701092e5849&vid=1d77a6c06e5b833512c01ef68bc1b701092e5849&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité