Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de méthylmagnésium 12% (p/p) ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

M0362-250G
TCIAM0362-250GEA 91.3 EUR InStock
TCIAM0362-250G
Bromure de méthylmagnésium 12% (p/p) ∼1 mol/L dans le THF
Bromure de méthylmagnésium


Formule: CH₃BrMg
Numéro MDL: MFCD00000041
Numéro CAS: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3f37cc21c7cee81ffafd6f61b0c723c07fde62d&vid=b3f37cc21c7cee81ffafd6f61b0c723c07fde62d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 12.0 to 13.2 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité