Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylionone (mixture of ɑ and β, predominantly ɑ-n-isomer) ≥80.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0363-25ML
TCIAM0363-25MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAM0363-25ML
Methylionone (mixture of ɑ and β, predominantly ɑ-n-isomer) ≥80.0% (par GC)
Methylionone (mixture of alpha and beta, predominantly alpha-n-isomer)


Formule: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Point d'éclair: 142°C
Numéro MDL: MFCD00031478
Numéro CAS: 7779-30-8
EINECS: 231-926-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min.80.0% (total of isomers)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité