Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M0377-25G
TCIAM0377-25GEA 213 EUR InStock
TCIAM0377-25G
1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone


Formule: C₁₀H₉N₃O₃
MW: 219,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020751
Numéro CAS: 6402-09-1
EINECS: 229-018-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité