Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Méthylbut-3-ène-2-one ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isopropenyl methyll ketone

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

M0378-25ML
TCIAM0378-25MLEA 186 EUR InStock
TCIAM0378-25ML
3-Méthylbut-3-ène-2-one ≥95.0% (par GC) stabilisé
3-Méthylbut-3-ène-2-one


Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 9°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00059207
Numéro CAS: 814-78-8
EINECS: 212-405-1
ONU: 1246
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75d4dc168a2b683a3e753e183bcaee3166ae561f&vid=75d4dc168a2b683a3e753e183bcaee3166ae561f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité