Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl methyloxalacetate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-Ethoxalylpropionate, 2-Ethoxalylpropionic Acid Ethyl Ester, Methyloxalacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-methyl-3-oxosuccinate

M0381-25G
TCIAM0381-25GEA 172 EUR InStock
TCIAM0381-25G
Diethyl methyloxalacetate ≥96.0% (par GC)
Diethyl methyloxalacetate


Formule: C₉H₁₄O₅
MW: 202,21 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00009163
Numéro CAS: 759-65-9
EINECS: 212-071-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité