Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-4-Méthyl-2-pentène ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Z)-4-Methyl-2-pentene

M0393-5ML
TCIAM0393-5MLEA 577 EUR InStock
TCIAM0393-5ML
cis-4-Méthyl-2-pentène ≥93.0% (par GC)
cis-4-Méthyl-2-pentène


Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Point de fusion: –134.8 °C
Densité: 0,669 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -33°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009293
Numéro CAS: 691-38-3
EINECS: 211-721-7
ONU: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aac7bf9773cd4c9ceadff86af8b4e3b3392af117&vid=aac7bf9773cd4c9ceadff86af8b4e3b3392af117&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité