Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Méthylpent-1-yne-3-ol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylpent-1-yn-3-ol, 3-Hydroxy-3-methyl-1-pentyne, 3-Methyl-1-pentyn-3-ol, Ethinyl ethyl methyl carbinol

M0396-25ML
TCIAM0396-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0396-25ML
3-Méthylpent-1-yne-3-ol ≥98.0% (par GC)
3-Méthylpent-1-yne-3-ol


Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004479
Numéro CAS: 77-75-8
EINECS: 201-055-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05870
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=723faaf8ecca6d7e35766af58a26fc2960134a91&vid=723faaf8ecca6d7e35766af58a26fc2960134a91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité