Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5'-Isopropyl-2'-methylindophenol sodium salt indicateur redox

Fournisseur: TCI
Synonyms: Thymolindophenol Sodium Salt

M0408-1G
TCIAM0408-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM0408-1G
5'-Isopropyl-2'-methylindophenol sodium salt indicateur redox
5'-Isopropyl-2'-methylindophenol sodium salt


Formule: C₁₆H₁₇NO₂
MW: 277,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058962
Numéro CAS: 5418-43-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Sensitiveness to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité