Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M0416-25G M0416-5G
TCIAM0416-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM0416-25G TCIAM0416-5G
6-Méthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Méthylquinoléine


Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 259°C
Point de fusion: –22.2 °C
Densité: 1,0815 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006804
Numéro CAS: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0217bc2ce242f9c6f0d3bb8ef77738b2a18b7f62&vid=0217bc2ce242f9c6f0d3bb8ef77738b2a18b7f62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité