Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

m-Methyl red

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Dimethylaminoazobenzene-3'-carboxylic Acid

M0422-1G
TCIAM0422-1GEA 245 EUR InStock
TCIAM0422-1G
m-Methyl red
m-Methyl red


Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059641
Numéro CAS: 20691-84-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Transition interval (pH) (Red)pH2.8 to pH5.0 (Yellow)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité