Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-Méthyl-o-toluidine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Methylamino)toluene, 2-Methyl-N-methylaniline, o-(Methylamino)toluene, N-Methyl-2-methylaniline, N,2-Dimethylaniline

M0445-25ML
TCIAM0445-25MLEA 186 EUR InStock
TCIAM0445-25ML
N-Méthyl-o-toluidine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
N-Méthyl-o-toluidine


Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Densité: 0,973 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00025627
Numéro CAS: 611-21-2
EINECS: 210-260-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=811a58d4c1e027438be5501390ee45616f092a34&vid=811a58d4c1e027438be5501390ee45616f092a34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité