Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-N-methylcarbamate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0456-25G
TCIAM0456-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM0456-25G
Ethyl-N-methylcarbamate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-N-methylcarbamate


Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 61°C
Numéro MDL: MFCD00041924
Numéro CAS: 105-40-8
EINECS: 203-295-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité