Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M0473-1G
TCIAM0473-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAM0473-1G
Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique


Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002702
Numéro CAS: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8
Merck Index: 14,06299
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a690957dfeaa9e90d00ca51687c857ae42d2f87&vid=9a690957dfeaa9e90d00ca51687c857ae42d2f87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité