Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M0487-25G
TCIAM0487-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAM0487-25G
1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol ≥95.0% (par HPLC)
1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol


Formule: C₁₇H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 225 °C
Numéro MDL: MFCD00046377
Numéro CAS: 1229-55-6
EINECS: 214-968-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ccbeb2b77f9a152d74899339fa0b34ca4cd7361&vid=9ccbeb2b77f9a152d74899339fa0b34ca4cd7361&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité