Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Orangé de méthyle ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0489-25G
TCIAM0489-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM0489-25G
Orangé de méthyle ≥98.0% (par HPLC)
Orangé de méthyle


Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Point d'ébullition: ~ 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 300 °C
Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06105
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4422e0e53cb35210ed9d82a374df6b587040d627&vid=4422e0e53cb35210ed9d82a374df6b587040d627&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 460.0 to 470.0 nm (pH 4.8 buffer sol.)
Absorbance min. 0.330 (5mg/L, pH 4.8 buffer sol., 460.0 to 470.0 nm) (after drying)
Drying loss max. 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité