Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vert malachite oxalate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

M0497-25G
TCIAM0497-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM0497-25G
Vert malachite oxalate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Malachite green oxalate


Formule: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Numéro MDL: MFCD00011766
Numéro CAS: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6231aeb88c3ec460da4152e8195408e31eb4a5&vid=2a6231aeb88c3ec460da4152e8195408e31eb4a5&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 110.0 % (calcd.on dried substance)
Lambda max. 615.0 to 619.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,700 (pH 4.0, 615.0 to 619.0 nm)
Drying loss max. 5.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité