Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Methyl green (Basic Blue 20)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Light green, Basic Blue 20, Methyl green chloride, Double green

M0498-25G
TCIAM0498-25GEA 171 EUR InStock
TCIAM0498-25G
Methyl green (Basic Blue 20)
Methyl green (Basic Blue 20)


Formule: C₂₆H₃₃Cl₂N₃
MW: 458,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011879
Numéro CAS: 82-94-0
EINECS: 201-447-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88081f66695249a2d7a0841e089d7b890a2b8791&vid=88081f66695249a2d7a0841e089d7b890a2b8791&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 633.0 to 637.0 nm (EtOH (50%))
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (EtOH (50%), 633.0 to 637.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité