Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylamine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Aminomethane Sulphate

M0515-25G
TCIAM0515-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAM0515-25G
Methylamine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methylamine sulphate


Formule: CH₅N
MW: 160,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060253
Numéro CAS: 33689-83-7
EINECS: 251-636-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité