Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthylheptane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0520-1ML
TCIAM0520-1MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAM0520-1ML
4-Méthylheptane ≥98.0% (par GC)
4-Méthylheptane


Formule: C₈H₁₈
Point d'ébullition: 117°C
Point de fusion: –121 °C
Densité: 0,7046 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009409
Numéro CAS: 589-53-7
EINECS: 209-650-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da41e76707a79dcfa11bfdfdc37d5062b99a0c4a&vid=c69a9f1704f825e8acaef05a1157075d2bddce16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité