Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-2-hexène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0526-1G
TCIAM0526-1GEA 114 EUR InStock
TCIAM0526-1G
2-Méthyl-2-hexène ≥97.0% (par GC)
2-Méthyl-2-hexène


Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point d'éclair: –2°C
Numéro MDL: MFCD00027232
Numéro CAS: 2738-19-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité