Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyl-4-(méthylsulfanyl)phénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methyl-4-(methylthio)phenol

M0531-25G
TCIAM0531-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM0531-25G
3-Méthyl-4-(méthylsulfanyl)phénol ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-4-(méthylsulfanyl)phénol


Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045773
Numéro CAS: 3120-74-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité