Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-1-heptène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

M0534-5ML
TCIAM0534-5MLEA 151 EUR InStock
TCIAM0534-5ML
2-Méthyl-1-heptène ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-1-heptène


Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0,7104 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 14°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009517
Numéro CAS: 15870-10-7
EINECS: 239-993-2
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b56135a4fca0fff04f4107ebfa0a382612afe9de&vid=b56135a4fca0fff04f4107ebfa0a382612afe9de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité