Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium methacrylate hydrate

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methacrylic Acid Calcium Salt

M0548-25G
TCIAM0548-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAM0548-25G
Calcium methacrylate hydrate
Calcium methacrylate hydrate


Formule: C₄H₆O₂
MW: 210,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151661
Numéro CAS: 16809-88-4
EINECS: 240-840-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité