Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthyl-2-(4-méthylphényl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M0554-25G
TCIAM0554-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAM0554-25G
5-Méthyl-2-(4-méthylphényl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Méthyl-2-(4-méthylphényl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one


Formule: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035708
Numéro CAS: 86-92-0
EINECS: 201-708-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité