Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylbenzoxazole ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0557-25G
TCIAM0557-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM0557-25G
2-Méthylbenzoxazole ≥99.0% (par GC)
2-Méthylbenzoxazole


Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 201°C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00005771
Numéro CAS: 95-21-6
EINECS: 202-399-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d9f0b4b0928dcf92c3b361abe22282d648f6dc4&vid=9d9f0b4b0928dcf92c3b361abe22282d648f6dc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité