Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylbutyle 2-méthylbutanoate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-2-Methylbutyric Acid 2-Methylbutyl Ester

M0578-25ML
TCIAM0578-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAM0578-25ML
2-Méthylbutyle 2-méthylbutanoate ≥97.0% (par GC)
2-Méthylbutyle 2-méthylbutanoate


Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00059395
Numéro CAS: 2445-78-5
EINECS: 219-497-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité